4-(Ethylamino)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22095-10G OR22095-1G OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA 1350 SEK
APOSOR22095-10G APOSOR22095-1G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smältpunkt: 175…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00102118
CAS nummer: 7409-09-8