4-Butylbiphenyl 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Butyl-1,1'-Biphenyl
OR22067-100G OR22067-25G OR22067-500G
APOSOR22067-100GEA 310 SEK
APOSOR22067-100G APOSOR22067-25G APOSOR22067-500G
4-Butylbiphenyl 98%
4-Butylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Kokpunkt: 318…319 °C
Smältpunkt: 44414 °C
Densitet: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100665
CAS nummer: 37909-95-8