2,2-Dimethylglutaric acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
OR2204-1G OR2204-5G
APOSOR2204-1GEA 210 SEK
APOSOR2204-1G APOSOR2204-5G
2,2-Dimethylglutaric acid
2,2-Dimethylglutaric acid
Formel: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Kokpunkt: 200 °C
Smältpunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004197
CAS nummer: 681-57-2