5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
OR22019-1G OR22019-5G OR22019-10G
APOSOR22019-1GEA 740 SEK
APOSOR22019-1G APOSOR22019-5G APOSOR22019-10G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,2000 g/mol
Smältpunkt: 167…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100490
CAS nummer: 7298-67-1