4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22010-1G OR22010-250MG OR22010-5G
APOSOR22010-1GEA 685 SEK
APOSOR22010-1G APOSOR22010-250MG APOSOR22010-5G
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₉NO₂
Smältpunkt: 129…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100636
CAS nummer: 2476-29-1