2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21993-100G OR21993-25G OR21993-5G
APOSOR21993-100GEA 4700 SEK
APOSOR21993-100G APOSOR21993-25G APOSOR21993-5G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
Kokpunkt: 245 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100559
CAS nummer: 6921-64-8