1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21981-1G OR21981-5G
APOSOR21981-1GEA 1100 SEK
APOSOR21981-1G APOSOR21981-5G
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Smältpunkt: 99…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100627
CAS nummer: 63411-87-0