Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 1350 SEK
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₂
Smältpunkt: 37…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00144763
CAS nummer: 27007-53-0