2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21964-1G OR21964-250MG
APOSOR21964-1GEA 515 SEK
APOSOR21964-1G APOSOR21964-250MG
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Smältpunkt: 131…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100005
CAS nummer: 107367-98-6