1-Propyl-4-ethynylbenzene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR21957-100G
OR21957-25G
APOSOR21957-100GEA
1150
SEK
APOSOR21957-100G
APOSOR21957-25G
1-Propyl-4-ethynylbenzene
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Formel:
C₁₁H₁₂ Kokpunkt: 205 °C Densitet: 0,91 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 67 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00173886 CAS nummer: 62452-73-7 |