1-Butyl-4-ethynylbenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Butylphenylacetylene
OR21956-100G OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-100GEA 1150 SEK
APOSOR21956-100G APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzene
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Formel: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Kokpunkt: 70…71 °C
Densitet: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 101 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00173885
CAS nummer: 79887-09-5