4-Ethynylanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
OR21951-25G OR21951-5G OR21951-100G
APOSOR21951-25GEA 670 SEK
APOSOR21951-25G APOSOR21951-5G APOSOR21951-100G
4-Ethynylanisole 98%
4-Ethynylanisole
Formel: C₉H₈O
Kokpunkt: 87…91 °C/11mmHg
Smältpunkt: 28…29 °C
Densitet: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00168815
CAS nummer: 768-60-5