3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21943-25G OR21943-5G OR21943-1G
APOSOR21943-25GEA 4875 SEK
APOSOR21943-25G APOSOR21943-5G APOSOR21943-1G
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₆H₂₄O₂
MW: 248,37 g/mol
Smältpunkt: 146…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017520
CAS nummer: 14035-33-7