3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR21938-10G OR21938-5G OR21938-25G
APOSOR21938-10GEA 1650 SEK
APOSOR21938-10G APOSOR21938-5G APOSOR21938-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Formel: C₁₆H₂₄O₃
Smältpunkt: 157…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156138
CAS nummer: 1611-03-6