1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR21925-100G
OR21925-25G
OR21925-5G
APOSOR21925-100GEA
3675
SEK
APOSOR21925-100G
APOSOR21925-25G
APOSOR21925-5G
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Formel:
C₁₂H₁₇Br Kokpunkt: 145 °C/0,75mmHg Densitet: 1,18 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00061114 CAS nummer: 23703-22-2 |