4-Hydroxy-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR21872-100G
OR21872-25G
OR21872-1KG
OR21872-5KG
APOSOR21872-100GEA
875
SEK
APOSOR21872-100G
APOSOR21872-25G
APOSOR21872-1KG
APOSOR21872-5KG
4-Hydroxy-3-nitropyridine
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₄N₂O₃ Smältpunkt: 280…285 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00128874 CAS nummer: 5435-54-1 |