2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21788-1G OR21788-5G
APOSOR21788-1GEA 515 SEK
APOSOR21788-1G APOSOR21788-5G
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Smältpunkt: 89…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085106
CAS nummer: 34624-38-9