2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21787-1G OR21787-25G OR21787-5G
APOSOR21787-1GEA 260 SEK
APOSOR21787-1G APOSOR21787-25G APOSOR21787-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₉ClO₄
Smältpunkt: 200…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00084944
CAS nummer: 52009-53-7