4-tert-Butylbenzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21726-10G OR21726-50G
APOSOR21726-10GEA 0 SEK
APOSOR21726-10G APOSOR21726-50G
4-tert-Butylbenzamide 98%
4-tert-Butylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Smältpunkt: 171…715 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017139
CAS nummer: 56108-12-4