2,4-Dibromotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Dibromo-1-methylbenzene
OR2172-25G OR2172-5G
APOSOR2172-25GEA 465 SEK
APOSOR2172-25G APOSOR2172-5G
2,4-Dibromotoluene 98%
2,4-Dibromotoluene
Formel: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Kokpunkt: 243 °C
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052985
CAS nummer: 31543-75-6