2,4-Dibromobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2171-1G OR2171-25G
APOSOR2171-1GEA 175 SEK
APOSOR2171-1G APOSOR2171-25G
2,4-Dibromobenzoic acid 97%
2,4-Dibromobenzoic acid
Formel: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Smältpunkt: 50…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234253
CAS nummer: 611-00-7