3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 245 SEK
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
3-Chloro-5-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Smältpunkt: 190…191 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00672966
CAS nummer: 289039-25-4