4-Chloro-3-iodophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2164-10G OR2164-1G
APOSOR2164-10GEA 2075 SEK
APOSOR2164-10G APOSOR2164-1G
4-Chloro-3-iodophenol
4-Chloro-3-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
MW: 254,45 g/mol
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070769
CAS nummer: 202982-72-7