3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21594-1G OR21594-5G
APOSOR21594-1GEA 175 SEK
APOSOR21594-1G APOSOR21594-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₉H₈ClNO₆
Smältpunkt: 129…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052955
CAS nummer: 175135-56-5