4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21533-250MG OR21533-1G
APOSOR21533-250MGEA 1200 SEK
APOSOR21533-250MG APOSOR21533-1G
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₆H₉ClN₄O
Smältpunkt: 131…133 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052906
CAS nummer: 96017-23-1