6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21501-25G OR21501-5G
APOSOR21501-25GEA 4100 SEK
APOSOR21501-25G APOSOR21501-5G
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₃
MW: 142.12 g/mol
Smältpunkt: 199…200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052030
CAS nummer: 27372-38-9