3-Chloro-6-methylpyridazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR21484-100G OR21484-25G OR21484-5G
APOSOR21484-100GEA 2850 SEK
APOSOR21484-100G APOSOR21484-25G APOSOR21484-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine 98%
3-Chloro-6-methylpyridazine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Smältpunkt: 58…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052905
CAS nummer: 1121-79-5