4'-Amino-2'-methylacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21431-1G OR21431-250MG
APOSOR21431-1GEA 585 SEK
APOSOR21431-1G APOSOR21431-250MG
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Formel: C₉H₁₂N₂O
Smältpunkt: 141…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276633
CAS nummer: 56891-59-9