3-Aminoisonicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2138-1G OR2138-250MG OR2138-5G
APOSOR2138-1GEA 1050 SEK
APOSOR2138-1G APOSOR2138-250MG APOSOR2138-5G
3-Aminoisonicotinamide
3-Aminoisonicotinamide
Formel: C₆H₇N₃O
Smältpunkt: 84…86 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08235178
CAS nummer: 64188-97-2