5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2137-1G OR2137-250MG
APOSOR2137-1GEA 685 SEK
APOSOR2137-1G APOSOR2137-250MG
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09998714
CAS nummer: 41292-65-3