4-(1-Piperidinyl)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Piperidinoaniline
OR21361-1G OR21361-25G OR21361-5G OR21361-10G
APOSOR21361-1GEA 0 SEK
APOSOR21361-1G APOSOR21361-25G APOSOR21361-5G APOSOR21361-10G
4-(1-Piperidinyl)aniline 97%
4-(1-Piperidinyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Kokpunkt: 140…142 °C/1mmHg
Smältpunkt: 26…29 °C
Densitet: 1,5937 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051688
CAS nummer: 2359-60-6