5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 600 SEK
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285.55 g/mol
Smältpunkt: 115…118 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051768
CAS nummer: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8 II