4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21224-100G OR21224-25G
APOSOR21224-100GEA 1500 SEK
APOSOR21224-100G APOSOR21224-25G
4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Formel: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240,91 g/mol
Smältpunkt: 85…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00025162
CAS nummer: 697-88-1
EINECS: 211-809-5