5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR21183-1G OR21183-5G
APOSOR21183-1GEA 290 SEK
APOSOR21183-1G APOSOR21183-5G
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂S
Smältpunkt: 350 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052398
CAS nummer: 19462-98-7