2-Bromo-4-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2118-5G OR2118-1G OR2118-25G
APOSOR2118-5GEA 430 SEK
APOSOR2118-5G APOSOR2118-1G APOSOR2118-25G
2-Bromo-4-nitroaniline
2-Bromo-4-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00025152
CAS nummer: 13296-94-1