Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
OR21154-1G OR21154-5G
APOSOR21154-1GEA 685 SEK
APOSOR21154-1G APOSOR21154-5G
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈ClNO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00115803
CAS nummer: 16588-17-3