1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR2115-1G OR2115-250MG
APOSOR2115-1GEA 4025 SEK
APOSOR2115-1G APOSOR2115-250MG
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₉N₃O₃
MW: 207.19 g/mol
Smältpunkt: 245 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09998748
CAS nummer: 89518-83-2