3,4-Diaminoanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Methoxy-o-phenylenediamine
OR21113-1G OR21113-25G OR21113-5G
APOSOR21113-1GEA 260 SEK
APOSOR21113-1G APOSOR21113-25G APOSOR21113-5G
3,4-Diaminoanisole
3,4-Diaminoanisole
Formel: C₇H₁₀N₂O
Smältpunkt: 46…50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00047837
CAS nummer: 102-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III