4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR21103-1G OR21103-250MG
APOSOR21103-1GEA 995 SEK
APOSOR21103-1G APOSOR21103-250MG
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Smältpunkt: 181…184 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024148
CAS nummer: 3967-01-9