5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2109-1G OR2109-5G
APOSOR2109-1GEA 310 SEK
APOSOR2109-1G APOSOR2109-5G
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
Smältpunkt: 224…227 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425977
CAS nummer: 850991-69-4