2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR2092-1G OR2092-5G
APOSOR2092-1GEA 1325 SEK
APOSOR2092-1G APOSOR2092-5G
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine
Formel: C₁₁H₈N₂O₃
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08690283
CAS nummer: 28355-48-8