2,5-Dibromo-4-picoline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR2087-100G OR2087-25G OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA 1625 SEK
APOSOR2087-100G APOSOR2087-25G APOSOR2087-5G
2,5-Dibromo-4-picoline
Formel: C₆H₅Br₂N
Smältpunkt: 36…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234955
CAS nummer: 3430-26-0