2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 175 SEK
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Smältpunkt: 39…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06658963
CAS nummer: 21427-62-3