2-Chloro-5-nitrocinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)acrylic acid
OR2084-25G OR2084-5G
APOSOR2084-25GEA 2675 SEK
APOSOR2084-25G APOSOR2084-5G
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid 97%
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid
Formel: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,6 g/mol
Smältpunkt: 219…221 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00063312
CAS nummer: 36015-19-7