1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2062-1G OR2062-250MG OR2062-500MG
APOSOR2062-1GEA 3375 SEK
APOSOR2062-1G APOSOR2062-250MG APOSOR2062-500MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₇H₄N₂OS
MW: 164,19 g/mol
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08690236
CAS nummer: 394223-15-5