Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 1250 SEK
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Smältpunkt: 82…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03470533
CAS nummer: 40872-87-5