4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-Hydroxy-3-nitropyridine 1-oxide
OR2037-1G
OR2037-5G
APOSOR2037-1GEA
210
SEK
APOSOR2037-1G
APOSOR2037-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Formel:
C₅H₄N₂O₄ MW: 156,0963 g/mol Smältpunkt: 225…226 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00234062 CAS nummer: 31872-57-8 |