5-Chloro-2-nitropyridine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2032-25G OR2032-5G
APOSOR2032-25GEA 190 SEK
APOSOR2032-25G APOSOR2032-5G
5-Chloro-2-nitropyridine 97+%
5-Chloro-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Smältpunkt: 120…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03092916
CAS nummer: 52092-47-4