3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR2027-1G OR2027-25G OR2027-5G
APOSOR2027-1GEA 260 SEK
APOSOR2027-1G APOSOR2027-25G APOSOR2027-5G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
Kokpunkt: 120 °C/4mmHg
Smältpunkt: 93…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683288
CAS nummer: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III