3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR2026-5G
OR2026-25G
APOSOR2026-5GEA
255
SEK
APOSOR2026-5G
APOSOR2026-25G
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
3-Bromopyridine-N-oxide
Formel:
C₅H₄BrNO Kokpunkt: 130 °C/2mmHg Smältpunkt: 30…40 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01646056 CAS nummer: 2402-97-3 |